Learn More
Isobutylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024379
22.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
591-82-2
C5H9NS
115.194
MFCD00022062
NSDDRJXKROCWRZ-UHFFFAOYSA-N
isobutyl isothiocyanate, i-butyl isothiocyanate, isobutylisothiocyanate, 2-methylpropyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, isobutyl ester, 1-isothiocyanato-2-methyl-propane, unii-a498zc6z4f, isothiocyanic acid isobutyl ester, propane, 1-isothiocyanato-2-methyl, propane, 1-isothiocyanato-2-methyl-9ci
68960
1-Isothiocyanat-2-Methylpropan
CC(C)CN=C=S
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
591-82-2
C5H9NS
115.194
MFCD00022062
NSDDRJXKROCWRZ-UHFFFAOYSA-N
isobutyl isothiocyanate, i-butyl isothiocyanate, isobutylisothiocyanate, 2-methylpropyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, isobutyl ester, 1-isothiocyanato-2-methyl-propane, unii-a498zc6z4f, isothiocyanic acid isobutyl ester, propane, 1-isothiocyanato-2-methyl, propane, 1-isothiocyanato-2-methyl-9ci
68960
1-Isothiocyanat-2-Methylpropan
CC(C)CN=C=S
It is isothiocyanate compound used for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um Isothiocyanat-Verbindung, die in der Proteomikforschung zum Einsatz kommt.
Löslichkeit
Es hydrolysiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Isobutyl isothiocyanate
Dichte 0.94
Siedepunkt 160°C to 162°C
Flammpunkt 24°C (75°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.498
Menge 5 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1740371
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes with water.
Formelmasse 115.2
Reinheit (%) 97%