Learn More
Isobutylenoxid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Isobutylene oxide is employed as an initiator for the preparation of polyisobutylenes. It finds application in the synthesis of 1-tert-butylperoxy-2-methyl-propan-2-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Isobutylenoxid wird als Initiator für die Herstellung von Polyisobutylen eingesetzt. Findet Anwendung in der Synthese von 1-tert-Butylperoxy-2-Methyl-Propan-2-ol.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol und Diethylether. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isobutylene oxide |
| Dichte | 0.808 |
| Siedepunkt | 51°C to 52°C |
| Flammpunkt | −32°C (−25°F) |
| Geruch | Ether-like |
| Brechungsindex | 1.375 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2924 |
| Beilstein | 102408 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with ethanol and diethyl ether. Slightly miscible with water. |
| Mehr anzeigen |