Learn More
Isobutyraldehyd, 99+ %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 122510025
Weitere Details : CAS : 78-84-2 Netto-Gewicht : 3.47500kg Transport : UN number : 2045 Chem class : 3 Pack group : II
Menge | 2.5L |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
78-84-2 | |
72.11 | |
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N | |
6561 | |
2-methylpropanal |
C4H8O | |
MFCD00006980 | |
isobutyraldehyde, isobutanal, isobutylaldehyde, propanal, 2-methyl, 2-methylpropionaldehyde, isobutyric aldehyde, valine aldehyde, isopropylaldehyde, 2-methyl-1-propanal, isobutaldehyde | |
CHEBI:48943 | |
CC(C)C=O |
Spezifikation
Isobutyraldehyde | |
−24°C | |
Glasflasche | |
0.79 | |
63.0°C | |
-65.0°C | |
78-84-2 | |
C4H8O | |
MFCD00006980 | |
15, 5199 | |
Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether, carbon disulfide,, acetone, benzene, toluene and chloroform | |
CC(C)C=O | |
72.11 | |
CHEBI:48943 | |
Flüssig |
0.7900g/mL | |
Authentic | |
1.3710 to 1.3740 | |
0.45 mPa.s (20°C) | |
Nicht ausgewiesen | |
2.5L | |
99% min. (GC) | |
(CH3)2CHCHO | |
01, 671 | |
isobutyraldehyde, isobutanal, isobutylaldehyde, propanal, 2-methyl, 2-methylpropionaldehyde, isobutyric aldehyde, valine aldehyde, isopropylaldehyde, 2-methyl-1-propanal, isobutaldehyde | |
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N | |
2-methylpropanal | |
6561 | |
72.11 | |
99+% |