Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Rutschhemmende Überziehstiefel
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Länge (metrisch):
30.5 cm
37.5 cm
Beschreibung
- Gebundene innere Säume
- Elastischer Tunnelbund an Schienbein und Knöchel
- Beinabschlüsse
- Gripper™ Sohlen bieten verbesserte Rutschfestigkeit und Robustheit
- Nicht sauber verarbeitet und nicht sterilisiert.
Spezifikation
Größe | Mittel |
Material | Tyvek™ durch Flash-Spinnen hergestelltes HDPE |
Latex Free | Ja |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Nicht steril |
Verschlusstyp | Befestigungsbänder |
Sohlenart | Gripper™, rutschfestes PVC |
Saumtyp | Gebundene innere Säume |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Biotechnologie, Pharmazie, Herstellung medizinischer Geräte und Elektronikindustrie, andere kritische oder kontrollierte Umgebungen |
Mehr anzeigen |
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.