Beschreibung
- In den Größen S bis XL lieferbar.
- Sauber verarbeitet und gammasterilisiert.
- Gebundene innere Säume.
- Tunnelelastizierung an Schienbein und Knöcheln.
- Knöchelbänder.
- Gripper™-Sohlen bieten eine verbesserte Rutschfestigkeit und Robustheit.
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | XL |
| Material | Tyvek™ IsoClean™ |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Sterilität | Steril |
| Sohlenart | Rutschfest |
| Saumtyp | Gebunden |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Biotechnologie, Pharmazeutika, Medizinprodukteherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik, Sonstige kritische Umgebungen |
| Zertifizierung/Konformität | Sauber verarbeitet und durch Gammabestrahlung sterilisiert mit SAL von 10-6 (ISO 11137-1), geeignet für den Einsatz in Reinräumen der GMP Klasse A/B (ISO-Klasse 5), PSA-Kategorie I |
| Verpackungsmenge | 100/Pckg. |
| Mehr anzeigen |
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.