Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isoconazole nitrate |
| Schmelzpunkt | 181.0°C to 183.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 479.14 |
| Reinheit (%) | 99% |
RUO– Nur für Forschungszwecke