Learn More
(Isocyanimino)-triphenylphosphoran, 90 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
1g
5g
73789-56-7
C19H15N2P
302.32
MFCD09038528
NIDTXBFHPXMXTR-UHFFFAOYSA-N
isocyanoimino triphenylphosphorane, isocyanoiminotriphenylphosphorane, isocyano triphenyl-??-phosphanylidene amine, cnnpph3;, ncnpph3;, ph3pnnc;, acmc-209os9, cn-n=pph3;, n-isocyaniminotriphenylphosphorane, n-isocyanoiminotriphenylphosphorane
11266621
Isocyanoimino(Triphenyl)-$l^{5 }-Phosphan
[C-]#[N+]N=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
73789-56-7
C19H15N2P
302.32
MFCD09038528
NIDTXBFHPXMXTR-UHFFFAOYSA-N
isocyanoimino triphenylphosphorane, isocyanoiminotriphenylphosphorane, isocyano triphenyl-??-phosphanylidene amine, cnnpph3;, ncnpph3;, ph3pnnc;, acmc-209os9, cn-n=pph3;, n-isocyaniminotriphenylphosphorane, n-isocyanoiminotriphenylphosphorane
11266621
Isocyanoimino(Triphenyl)-$l^{5 }-Phosphan
[C-]#[N+]N=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemischer Name oder Material (Isocyanoimino)triphenylphosphorane
Schmelzpunkt 160°C to 161°C
Prozentgehaltsbereich 88% min. (HPLC)
Infrarotspektrum Echt
Menge 1g
Formelmasse 302.31
Reinheit (%) 90%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Isocyanoimino)triphenylphosphorane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only