Learn More
Isoferulasäure-3-O-sulfat-Dinatriumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isoferulic Acid 3-O-Sulfate |
| CAS | 1258842-19-1 |
| Summenformel | C10H10O7S |
| Menge | 2.5 mg |
| Synonym | Isoferulic Acid 3-O-Sulfate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H10O7S/c1-16-8-4-2-7(3-5-10(11)12)6-9(8)17-18(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14,15)/b5-3+ |
| SMILES | COc1ccc(C=CC(=O)O)cc1OS(=O)(=O)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 274.25 |