Learn More
Isoguanosintriacetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isoguanosine Triacetate |
| CAS | 173098-06-1 |
| Summenformel | C16 H19 N5 O8 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H19N5O8/c1-6(22)26-4-9-11(27-7(2)23)12(28-8(3)24)15(29-9)21-5-18-10-13(17)19-16(25)20-14(10)21/h5,9,11-12,15H,4H2,1-3H3,(H3,17,19,20,25)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3C(=NC(=O)Nc23)N |
| IUPAC-Name | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-Diacetyloxy-5-(6-amino-2-oxo-3H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methylacetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 409.35 |
| Formelmasse | 409.1234 |