Learn More
Isonicotinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4687110
25.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
55-22-1
C6H5NO2
123.11
TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 4-picolinic acid, 4-carboxypyridine, p-pyridinecarboxylic acid, gamma-picolinic acid, gamma-pyridinecarboxylic acid, acide iso-nicotinique, 1,4-dihydroisonicotinic acid, acide iso-nicotinique french
5922
CHEBI:6032
Pyridin-4-Carbonsäure
C1=CN=CC=C1C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
55-22-1
C6H5NO2
123.11
TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 4-picolinic acid, 4-carboxypyridine, p-pyridinecarboxylic acid, gamma-picolinic acid, gamma-pyridinecarboxylic acid, acide iso-nicotinique, 1,4-dihydroisonicotinic acid, acide iso-nicotinique french
5922
CHEBI:6032
Pyridin-4-Carbonsäure
C1=CN=CC=C1C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Isonicotinic acid
Schmelzpunkt 310°C to 315°C
Farbe Cremefarben
Siedepunkt 260°C (15.0 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 22,45
Merck Index 15,5233
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5.2g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in benzene,ether and,boiling alcohol
Formelmasse 123.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isonicotinic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.