Learn More
Isophoron, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-151078
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
78-59-1
C9H14O
138.21
MFCD00001584
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one
6544
CHEBI:34800
3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
78-59-1
C9H14O
138.21
MFCD00001584
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one
6544
CHEBI:34800
3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Isophorone
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -8.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 213.0°C to 214.0°C
Flammpunkt 84°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4770 to 1.4790
Menge 5 mL
Beilstein 07,65
Merck Index 15,5242
Relative Dichte 0.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 12g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone
Viskosität 2.6 mPa.s (20°C)
Formelmasse 138.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isophorone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.