Learn More
Isophthaloyldichlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Isophthaloyl dichloride is used in a variety of performance polymers and fibers, where it impacts flame resistance, temperature stability, chemical resistance, and flexibility. In addition, it is an effective stabilizer for urethane prepolymers due to its ability to scavenge water. Also used in aromatic fiber raw materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Isophthaloyldichlorid wird in einer Vielzahl von Hochleistungspolymeren und -fasern verwendet, wo es die Flammbeständigkeit, Temperaturstabilität, Chemikalienbeständigkeit und Flexibilität beeinflusst. Außerdem ist es ein wirksamer Stabilisator für Urethanpräpolymere, da es Wasser aufnehmen kann. Wird auch in aromatischen Faserrohstoffen verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Feuchtigkeitsempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isophthaloyl dichloride |
| Schmelzpunkt | 42°C to 45°C |
| Dichte | 1.388 |
| Siedepunkt | 275°C to 278°C |
| Flammpunkt | 180°C (356°F) |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 638342 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Isophthaloyl dichloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Benzenedicarbonyl dichloride