Learn More
Merck Isopore™ Membrane Filters, 1.2 μm
Use for analyses of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. Isopore™ Polycarbonate Membrane Filters have a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. Available in a variety of pore sizes/flow rates, diameters and colors.
292.00 € - 379.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Bubble Point | 8,5 psi |
Farbe | Weiß |
Filtertyp | Siebfilter |
Material | Polycarbonat |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10044840
|
Merck
RTTP02500 |
25 mm |
292.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10793291
|
Merck
RTTP04700 |
47 mm |
379.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zur Analyse von luftübertragenen Kontaminanten und anderen Partikeln mit optischer oder Elektronenmikroskopie.Isopore™ Membranfilter aus Polycarbonat haben eine glatte, glasähnliche Oberfläche, wodurch Proben besser sichtbar sind.Erhältlich mit verschiedenen Porengrößen/Flussraten, Durchmessern und Farben.
The Isopore™ membrane is a polycarbonate, track-etched screen filter recommended for all analyses in which the sample is viewed on the surface of the membrane. Isopore™ membrane offers distinct advantages for the analysis of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. The Isopore™ membrane is composed of polycarbonate film, which has a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. The unique manufacturing process of the membrane ensures a precise pore diameter and a consistent pore size for accurate separation of samples by size. Matched-weight filters are not usually required because of low, constant tar and ash weights.Features & Benefits:
•Membrane structure retains particles on the surface, simplifying counting and analysis
•Isopore™ membranes do not stain, resulting in low background interference
•Non-hygroscopic, allowing for rapid drying and reduced sample analysis time
•Translucent material does not require clearing for transmitted light microscopy; also available in brown variety
Applications:
Air Monitoring, Epifluorescent Microscopy, Chemotaxis Assays
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Polycarbonat | |
Unsteril | |
Luftanalysen, Zellbiologie, Zellkulturen, Bioassays, Zytologie, Umweltanalysen, Epifluoreszenz. | |
Hydrophil | |
100/Packung | |
Hydrophil |
8,5 psi | |
Siebfilter | |
1,2 μm | |
Durchsch. 175 ml/min x cm2 (typische Ergebnisse bei 10 psi); 687 ml/min x cm2/psi | |
20,0 l/min/cm2 | |
100Pack | |
Filtermembranen |