missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isoprenalinsulfat-Dihydrat Mikromol™
Beschreibung
Isoprenalinsulfat-Dihydrat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isoprenaline Sulfate Dihydrate |
| CAS | 6078-56-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Isoprenaline Sulfate Dihydrate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | 2 C11 H17 N O3 . 2 H2 O . H2 O4 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-, sulfate, hydrate, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-, sulfate (2:1) (salt), dihydrate (9CI), Isoprenaline sulfate dihydrate, Isoproterenol sulfate dihydrate, dl-Isoproterenol sulfate dihydrate, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-, (+/-)-, sulfate (2:1) (salt), dihydrate, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-alpha-[(isopropylamino)methyl]-, sulfate (2:1) (salt), dihydrate, (+/-)- |
| InChI-Formel | InChI=1S/2C11H17NO3.H2O4S.2H2O/c2*1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;1-5(2,3)4;;/h2*3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2 |
| SMILES | O.O.CC(C)NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1.CC(C)NCC(O)c2ccc(O)c(O)c2.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-Name | 4-[1-Hydroxy-2-(propan-2-ylamino)ethyl]benzol-1,2-diol;Schwefelsäure;Dihydrat |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?