Learn More
Isopropanol-13C, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isopropanol-13C |
| CAS | 21388-65-8 |
| Summenformel | 13CC2H8O |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 2-Propanol-2-13c |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i3+1 |
| SMILES | C[13CH](C)O |
| IUPAC-Name | (213C)Propan-2-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 61.09 |
| Formelmasse | 61.0609 |