Learn More
Isopropanol, 99.5 %, für die Spektroskopie, ACS, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 412790025
Weitere Details : CAS : 67-63-0 Netto-Gewicht : 3.46250kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
Menge | 2.5L |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Beschreibung
Für die UV/VIS-SpektroskopieChemische Identifikatoren
67-63-0 | |
60.096 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
3776 | |
propan-2-ol |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CHEBI:17824 | |
CC(C)O |
Spezifikation
Isopropanol | |
67-63-0 | |
99.5% | |
(CH3)2CHOH | |
01, 360 | |
15, 5254 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions | |
CC(C)O | |
60.096 | |
CHEBI:17824 | |
Flüssig | |
ACS | |
0.7850g/mL | |
1.3760 to 1.3780 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions | |
0.2% max. (K.F.) | |
2.27 mPa.s (20°C) | |
Nicht ausgewiesen | |
2.5L |
0.01 max. at 330nm, 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 300nm, 0.03 max. at 275nm, 0.04 max. at 260nm, 0.08 max. at 245nm, 0.2 max. at 230nm, 0.4 max. at 220nm, 1 max. at 210nm | |
Vapor Pressure: 43mmHg at 20°C | |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
13,108 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-ol | |
3776 | |
60.1 | |
99.5% | |
0.002% max. propionaldehyde or acetone | |
Glasflasche | |
0.001% max. | |
0.785 | |
12°C | |
81.0°C to 83.0°C | |
-89.5°C |
Sicherheit und Handhabung
- Isopropanol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.