Learn More
Isopropenylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487497
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11487497 100 mL 100 Milliliter
11497497 500 mL 500 Milliliter
11407507 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487497 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15618.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 108-22-5 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Jod in Isopropenylacetat ist ein einzigartiger Katalysator für die Acetylierung einer Vielzahl von Alkoholen, Phenolen und Aminen unter lösungsmittelfreien Bedingungen. Wird als Lösungsmittel für Cellulose, Kunststoffe, Öle und Fette verwendet. Es ist zudem ein Baustein, der für verschiedene organische Synthesen verwendet wird.
Löslichkeit
Leicht löslich in Wasser. Löslich in Alkohol und Propylenglycol, Aceton und Ethylether.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-22-5
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00008709
InChI-Schlüssel HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropenyl acetate, 2-acetoxypropene, 1-methylvinyl acetate, 2-acetoxypropylene, methylvinyl acetate, 1-propen-2-ol, acetate, propen-2-yl acetate, acetic acid isopropenyl ester, 1-acetoxy-1-methylethylene, 1-propen-2-yl acetate
PubChem CID 7916
IUPAC-Name Prop-1-en-2-yl-Acetat
SMILES CC(=C)OC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropenyl acetate
Schmelzpunkt -93°C
Siedepunkt 93°C to 94°C
Flammpunkt 18°C (64°F)
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2403
Beilstein 1280347
Merck Index 14,5203
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 99%