Learn More
Isopropenylacetat 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10337950 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10337950 1 kg Glasflasche -
10357900 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10337950 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 152500010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 108-22-5 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-22-5
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00008709
InChI-Schlüssel HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropenyl acetate, 2-acetoxypropene, 1-methylvinyl acetate, 2-acetoxypropylene, methylvinyl acetate, 1-propen-2-ol, acetate, propen-2-yl acetate, acetic acid isopropenyl ester, 1-acetoxy-1-methylethylene, 1-propen-2-yl acetate
PubChem CID 7916
IUPAC-Name Prop-1-en-2-yl-Acetat
SMILES CC(=C)OC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropenyl acetate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -93°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 94°C to 97°C
Flammpunkt 10°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CO2C(CH3)=CH2
Brechungsindex 1.4000 to 1.402
Menge 1 kg
Beilstein 02, II, 278
Fieser 01,524; 04,273; 06,308
Merck Index 15, 5249
Relative Dichte 0.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 34g/L in water (20°C). Other solubilities: miscible with nearly all organic solvents
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit