Learn More
Isopropenyl-Chlorformiat, 97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736765
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
57933-83-2
MFCD00037083
AMMGCGVWJMRTQI-UHFFFAOYSA-N
isopropenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 1-methylethenyl ester, isopropenylchloroformate, isopropenylchloro-formate, isopropenyl carbonochloridate, isopropenyl chloridocarbonate, prop-1-en-2-yl chloroformate, chloroformic acid isopropenyl ester, chloroformic acid,isopropenyl ester, chloro prop-1-en-2-yloxy methanone
93846
Prop-1-en-2-yl-carbonochloridat
CC(=C)OC(=O)Cl
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
57933-83-2
MFCD00037083
AMMGCGVWJMRTQI-UHFFFAOYSA-N
isopropenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 1-methylethenyl ester, isopropenylchloroformate, isopropenylchloro-formate, isopropenyl carbonochloridate, isopropenyl chloridocarbonate, prop-1-en-2-yl chloroformate, chloroformic acid isopropenyl ester, chloroformic acid,isopropenyl ester, chloro prop-1-en-2-yloxy methanone
93846
Prop-1-en-2-yl-carbonochloridat
CC(=C)OC(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Isopropenyl chloroformate
Namenshinweis Stabilized
Farbe Farblos
Dichte 1.1030g/mL
Siedepunkt 95.0°C to 97.0°C
Flammpunkt 10°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H5ClO2
Strukturformel CH2=C(CH3)CO2Cl
Brechungsindex 1.4130 to 1.4150
Menge 1 g
Beilstein 03,28
Fieser 08,53
Relative Dichte 1.103
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts with water
Stabilisator 50 to 100ppm BHT
Molekulargewicht (g/mol) 120.54
Formelmasse 120.54
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropenyl chloroformate, stabilized
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Mention de danger
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Conseils de prudence
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.