Learn More
Isopropyl (1R)-(+)-Camphorsulfate, TRC
Artikelnummer. 30389248
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30389248 10 g 10 Gramm
30399829 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30389248 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI82437510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1242184-40-2
Summenformel C13 H22 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 274.38
Synonym 1-Methylethyl (1R,4S)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonate
IUPAC-Name isopropyl [(1R,4S)-7,7-dimethyl-2-oxo-norbornan-1-yl]methanesulfonate
SMILES C(S(OC(C)C)(=O)=O)[C@]12C(C)(C)[C@](CC1=O)(CC2)[H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl (1R)-(+)-Camphorsulfate
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H22O4S/c1-9(2)17-18(15,16)8-13-6-5-10(7-11(13)14)12(13,3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3/t10-,13-/m0/s1
Formelmasse 274.1239
Reinheit (%) >95%