Learn More
Isopropyl2-Brom-2 -Methylpropanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10160792
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10160792 10 g 10 Gramm
10170792 50 g 50 Gramm
10420764 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10160792 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01764EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 51368-55-9
Summenformel C7H13BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 209.08
MDL-Nummer MFCD00055235
InChI-Schlüssel UNZJYKKJZGIFCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate, isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate, 2-bromo-2-methylpropionic acid isopropyl ester, isopropyl 2-bromoisobutyrate, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, 1-methylethyl ester, isopropyl 2-bromo-2-methyl-propanoate, methylethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-bromo-iso-butyric acid isopropyl ester, propan-2-yl 2-bromanyl-2-methyl-propanoate, 2-bromoisobutyric acid isopropyl ester
PubChem CID 2796293
IUPAC-Name propan-2-yl 2-bromo-2-methylpropanoate
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)(C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate
CAS Min. % 97.0
Dichte 1.2600g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CBrCO2CH(CH3)2
Menge 10 g
Formelmasse 209.08
Reinheit (%) 97%