Learn More
Isopropyl-4-Acetylbenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 30052702
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052702 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052702 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0002.750100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Isopropyl-4-Acetylbenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl 4-Acetylbenzoate
CAS 220089-22-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Isopropyl 4-Acetylbenzoate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H14 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 4-acetyl-, 1-methylethyl ester, 1-Methylethyl 4-acetylbenzoate
InChI-Formel InChI=1S/C12H14O3/c1-8(2)15-12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8H,1-3H3
SMILES CC(C)OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC-Name Propan-2-yl-4-acetylbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 206.2378
Menge 100 mg
Formelmasse 206.0943 g/mol