Learn More
Isopropyl 4-Hydroxy-3,5-diisopropylbenzoate, TRC
Artikelnummer. 30395093
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30395093 100 mg 100 Milligramm
30393754 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30395093 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI822250100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2095678-97-8
Summenformel C16H24O3
Molekulargewicht (g/mol) 264.36
Synonym 4-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl), Benzoic Acid 1-Methylethyl Ester
SMILES CC(C)OC(=O)c1cc(C(C)C)c(O)c(c1)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl 4-Hydroxy-3,5-diisopropylbenzoate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H24O3/c1-9(2)13-7-12(16(18)19-11(5)6)8-14(10(3)4)15(13)17/h7-11,17H,1-6H3