Learn More
Isopropylacetoacetat-d7, TRC
Artikelnummer. 30394675
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30394675 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30394675 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8237271G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Isopropyl Acetoacetate-d7
CAS 1329502-96-6
Summenformel C7H5D7O3
Menge 1 g
Synonym 3-Oxo-butanoic Acid 1-Methylethyl Ester-d7, 3-Oxobutanoic Acid Isopropyl Ester-d7, Acetoacetic Acid Isopropyl Ester-d7, Isopropyl Acetoacetate-d7
InChI-Formel InChI=1S/C7H12O3/c1-5(2)10-7(9)4-6(3)8/h5H,4H2,1-3H3/i1D3,2D3,5D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(OC(=O)CC(=O)C)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name 1,1,1,2,3,3,3-Heptadeuteriopropan-2-yl-3-oxobutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 151.21
Formelmasse 151.1226