Learn More
Isopropylalkohol, AR™, Macron Fine Chemicals™
Catalog Number 15518744
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Lösungsmittel in analytischer Qualität mit einer Kombination aus Wert und Reinheit für allgemeine Labor- und Lagerraumanwendungen.
Lösungsmittel des AR™-Gütegrads von Macron Fine Chemicals™ liefern zuverlässige und konsistente Ergebnisse für Labors auf der ganzen Welt. Diese Lösungsmittel erfüllen oder übertreffen die allgemeinen Laborstandards für Produkte in analytischer Qualität und gewährleisten so die Integrität der Ergebnisse in Anwendungen.
  • Qualität, die konsistente Ergebnisse gewährleistet
  • Spezifikationen, die die Anforderungen des AR-Gütegrads erfüllen oder übertreffen
  • In ISO-zertifizierten Einrichtungen hergestellt, um Zuverlässigkeit zu gewährleisten
Chemischer Name oder Material Isopropylalkohol
Schmelzpunkt -88.5 °C
CAS 67-63-0
Farbe Farblos
Summenformel C3H8O
Synonym Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Löslichkeitsinformationen Miscible in water
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
IUPAC-Name Propan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Formelmasse 60.10 mol
Reinheit (%) ≥ 99.7 %
Siedepunkt 82 °C
Menge 2.5 l
Flammpunkt 12 °C
Geruch Franzbranntwein
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung ≤ 0.001 %
Titrierbare Säure ≤ 0.0005 meq/g
Titrierbare Base ≤ 0.0001 meq/g
Dampfdruck 6.0 kPa
Wasser ≤ 0.1 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5LT ISOPROPYL ALCOHOL AR .
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-propanol