Learn More
Isopropyl Alcohol, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15637910
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15637910 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 15637910
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen I9030100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Meets USP testing specifications
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer MFCD00011674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
pH Neutral
Schmelzpunkt -90°C
Namenshinweis Meets USP testing specifications
Farbe Farblos
Dichte 0.785g/mL at 25°C
Siedepunkt 77°C to 83°C (1013 hPa)
Menge 100 mL
Explosionsgrenze 0.02
Flammpunkt 12°C (53.6°F)
Zündpunkt 750°F
Geruch Alcohol-like
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Strukturformel (CH3)2CHOH
Dampfdruck 33mmHg (20°C), 44mmHg (25°C)
UN-Nummer UN1219
Beilstein 635639
Formelmasse 60.1g/mol