Learn More
Isopropyl-beta-D-Thiogalactosid, dioxanfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Beta-galactosidase inducer.Isopropyl-β-D-thiogalactoside is used as a reagent in molecular biology. It is used as an effective inducer of protein expression where the gene is under the control of the lac operator. It is used with 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside to identify the non-recombinant plasmid in cloning experiments by blue-white screen methodology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Beta-Galactosidase Induktor. Isopropyl-β-D-Thiogalactosid wird als Reagenz in der Molekularbiologie verwendet. Verwendung als wirksamer Induktor der Proteinexpression, bei der das Gen unter der Kontrolle des Lac-Operators steht. Verwendung zusammen mit 5-Brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-galactopyranosid, um das nicht rekombinante Plasmid in Klonierungsexperimenten mittels Blau-Weiß-Screenmethodik zu identifizieren.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Beta-Galactosidase Induktor. Isopropyl-β-D-Thiogalactosid wird als Reagenz in der Molekularbiologie verwendet. Verwendung als wirksamer Induktor der Proteinexpression, bei der das Gen unter der Kontrolle des Lac-Operators steht. Verwendung zusammen mit 5-Brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-galactopyranosid, um das nicht rekombinante Plasmid in Klonierungsexperimenten mittels Blau-Weiß-Screenmethodik zu identifizieren.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isopropyl-beta-D-thiogalactoside |
Namenshinweis | dioxane-free |
Schmelzpunkt | 109°C to 115°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 4631 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Optische Drehung | −32° (c=1 in Water) |
Formelmasse | 238.3 |
Reinheit (%) | 99% |