Learn More
Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranosid, ≥99 %, für Biochemie, enthält ca. 15 % 1,4-Dioxan, Acros Organics
Catalog Number p-151644
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
367-93-1, 123-91-1
C9H18O5S
238.30
MFCD00063273
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
656894
CHEBI:61448
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-propan-2-ylsulfanyloxan-3,4,5-triol
CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
367-93-1, 123-91-1
C9H18O5S
238.30
MFCD00063273
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
656894
CHEBI:61448
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-propan-2-ylsulfanyloxan-3,4,5-triol
CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Chemischer Name oder Material Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 15% to 16% (90°C, 3 hrs) (vacuum)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Beilstein 17, IV, 3726
Merck Index 15, 5126
Spezifischer Drehzustand − 27.00 (20.00°C c=1,H2O)
Spezifische Drehung -25° to -33° (20°C, 589nm) (c=1, water)
Formelmasse 238.3
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte Biochemie
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Nadeln