Learn More
Isopropyl-d7 Paraben, TRC
Artikelnummer. 30396188
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30396188 5 mg
30389052 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30396188 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8728625MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1432063-95-0
Summenformel C10H5D7O3
Molekulargewicht (g/mol) 187.24
Synonym 4-Hydroxybenzoic Acid 1-Methylethyl-d7 Ester, 4-Hydroxybenzoic Acid Isopropyl-d7 Ester, Isopropyl-d7 4-Hydroxybenzoate, Isopropyl-d7 p-Hydroxybenzoate, p-Hydroxybenzoic Acid Isopropyl-d7 Ester
SMILES OC1=CC=C(C(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl-d7 Paraben
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7,11H,1-2H3/i1D3,2D3,7D