Learn More
Isopropylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10776351 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Unit Size:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
25 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10776351 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10153050 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10667112 1 L Glasflasche 1 Liter
11995171 10 L Plastikeimer 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10776351 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 148920025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 75-31-0 | C3H9N | 59.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-31-0
Summenformel C3H9N
Molekulargewicht (g/mol) 59.11
InChI-Schlüssel JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylamine, 2-propanamine, 2-aminopropane, monoisopropylamine, 2-propylamine, sec-propylamine, 1-methylethylamine, isopropyl amine, isopropilamina, propane, 2-amino
PubChem CID 6363
ChEBI CHEBI:15739
IUPAC-Name Propan-2-amin
SMILES CC(C)N
Specifications
Chemischer Name oder Material Isopropylamine
Schmelzpunkt -101.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.6900g/mL
Siedepunkt 33.0°C to 34.0°C
Flammpunkt −37°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHNH2
Brechungsindex 1.3725 to 1.3755
Menge 2.5 L
Beilstein 04,152
Fieser 13,164
Merck Index 15,5255
Relative Dichte 0.69
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskosität 0.3 mPa.s (20°C)
Formelmasse 59.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Nadeln oder Kristalle
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Isopropylamine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.