Learn More
Isopropylbarbitursäure, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 15296028
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
7391-69-7
C7H10N2O3
170.168
GFPIGNBQTXNNAG-UHFFFAOYSA-N
5-isopropylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-isopropylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 5-isopropyl barbituric acid, barbituric acid, 5-isopropyl, barbituric acid, 5-ipr, 2,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-1-methylethyl pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione
81874
5-Propan-2-yl-1,3-Diazinan-2,4,6-Trion
CC(C)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
7391-69-7
C7H10N2O3
170.168
GFPIGNBQTXNNAG-UHFFFAOYSA-N
5-isopropylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-isopropylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 5-isopropyl barbituric acid, barbituric acid, 5-isopropyl, barbituric acid, 5-ipr, 2,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-1-methylethyl pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione
81874
5-Propan-2-yl-1,3-Diazinan-2,4,6-Trion
CC(C)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
Chemischer Name oder Material Isopropylbarbituric acid
Schmelzpunkt 215.0°C to 217.0°C
Formelmasse 170.17
Menge 5 g
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropylbarbituric acid, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.