Learn More
Isochinolin-3-carbonsäure Hydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418717
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11418717 1 g 1 Gramm
11428717 5 g 5 Gramm
11438717 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19880.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 207399-25-5 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207399-25-5
Summenformel C10H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.17
MDL-Nummer MFCD00075137
InChI-Schlüssel KVMMIDQDXZOPAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, 3-isoquinolinecarboxylic acid hydrate, isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate, isoquinoline-3-carboxylic acid hydrate 1:x, 3-isoquinolinecarboxylic acid, hydrate, 3-isoquinolinecarboxylic acid hydrate 1:1, pubchem10167, acmc-1clhb, 3-isoquinolinecarboxylicacid hydrate, isoquinoline 3-carboxylic acid hydrate
PubChem CID 2736704
SMILES OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoquinoline-3-carboxylic acid hydrate
Schmelzpunkt 166°C to 168°C
Menge 1 g
Beilstein 125548
IUPAC-Name Isochinolin-3-Carbonsäure;Hydrat
Formelmasse 173.17 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%