Learn More
Isochinolin-4-Boronsäure2,2-Dimethylpropandiol-1,3 zyklischer Ester, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isoquinoline-4-boronic acid 2, 2-dimethylpropanediol-1, 3 cyclic ester |
CAS | 844891-01-6 |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C14H16BNO2 |
MDL-Nummer | MFCD06659058 |
Menge | 1 g |
Synonym | 4-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl isoquinoline, isoquinoline-4-boronic acid 2,2-dimethylpropanediol-1,3 cyclic ester, isoquinoline-4-boronic acid, 2,2-dimethylpropane-1,3-diol cyclic ester, isoquinoline-4-boronic acid neopentyl glycol ester, 3 cyclic ester, akos brn-0509, 2-dimethylpropanediol-1, isoquinoline-4-boronic acid 2, 2-4-isoquinolyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborane, isoquinoline,4-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl |