Learn More
Alfa Aesar™ Isochinolin-5-carboxylsäure, 96 %
Marke: Alfa Aesar™ L19637.03
Weitere Details : CAS : 27810-64-6 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge | 1g |
---|
Chemische Identifikatoren
27810-64-6 | |
173.171 | |
ZIPLFLRGHZAXSJ-UHFFFAOYSA-N | |
260936 | |
C1=CC2=C(C=CN=C2)C(=C1)C(=O)O |
C10H7NO2 | |
MFCD03788744 | |
5-isoquinolinecarboxylic acid, 5-carboxyisoquinoline, isoquinoline-5-carboxylicacid, pubchem19508, acmc-1ch46, isoquinoline-5-carboxylic acid | |
Isochinolin-5-carbonsäure |
Spezifikation
Isoquinoline-5-carboxylic acid | |
278°C to 281°C | |
27810-64-6 | |
MFCD03788744 | |
5-isoquinolinecarboxylic acid, 5-carboxyisoquinoline, isoquinoline-5-carboxylicacid, pubchem19508, acmc-1ch46, isoquinoline-5-carboxylic acid | |
C1=CC2=C(C=CN=C2)C(=C1)C(=O)O | |
173.171 | |
173.17 |
60°C to 62°C (11mmHg) | |
1g | |
C10H7NO2 | |
129180 | |
ZIPLFLRGHZAXSJ-UHFFFAOYSA-N | |
Isochinolin-5-carbonsäure | |
260936 | |
96% |