Learn More
Alfa Aesar™ Isochinolin-5-Sulfonsäure, 95%
Marke:  Alfa Aesar™ H61739.14
Weitere Details : CAS : 27655-40-9 Netto-Gewicht : 0.02500kg Transport : UN number : 2585 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15468298
  • 105.00 € / 25 Gramm
Verfügbar ab
04-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
27655-40-9
209.219
YFMJTLUPSMCTOQ-UHFFFAOYSA-N
241599
C1=CC2=C(C=CN=C2)C(=C1)S(=O)(=O)O
C9H7NO3S
MFCD00134089
5-isoquinolinesulfonic acid, 5-sulfoisoquinoline, 5-isoquinolinesulfonicacid, 5-sulphoisoquinoline, pubchem23533, acmc-1chvq, isoquinoline-5-sulphonic acid, ksc203s9f
Isochinolin-5-sulfonsäure
Spezifikation
Isoquinoline-5-sulfonic acid
25g
C9H7NO3S
UN2585
YFMJTLUPSMCTOQ-UHFFFAOYSA-N
Isochinolin-5-sulfonsäure
241599
Fest
>300°C
27655-40-9
MFCD00134089
5-isoquinolinesulfonic acid, 5-sulfoisoquinoline, 5-isoquinolinesulfonicacid, 5-sulphoisoquinoline, pubchem23533, acmc-1chvq, isoquinoline-5-sulphonic acid, ksc203s9f
C1=CC2=C(C=CN=C2)C(=C1)S(=O)(=O)O
209.219
209.22
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation