Learn More
Isochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-152147
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
119-65-3
C9H7N
129.16
MFCD00006898,MFCD31699977
AWJUIBRHMBBTKR-UHFFFAOYSA-N
2-azanaphthalene, 2-benzazine, isochinolin, benzo c pyridine, beta-quinoline, 2-benzanine, 3,4-benzopyridine, .beta.-quinoline, isochinolin czech
8405
CHEBI:16092
isoquinoline
C1=CC=C2C=NC=CC2=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
119-65-3
C9H7N
129.16
MFCD00006898,MFCD31699977
AWJUIBRHMBBTKR-UHFFFAOYSA-N
2-azanaphthalene, 2-benzazine, isochinolin, benzo c pyridine, beta-quinoline, 2-benzanine, 3,4-benzopyridine, .beta.-quinoline, isochinolin czech
8405
CHEBI:16092
isoquinoline
C1=CC=C2C=NC=CC2=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Isoquinoline
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 24°C to 28°C
Farbe Braun
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 242°C
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.623
Menge 100 g
Beilstein 20, 380
Merck Index 15, 5268
Relative Dichte 1.09
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids,misible with many organic solvents
Viskosität 3.25 mPa.s
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt