Learn More
Fisherbrand™ Isotemp CO2 Inkubator
Verbesserung der täglichen Zellkultivierung. Der Fisherbrand CO2-Inkubator bietet bewährte Technologien für eine verlässliche, homogene Wachstumsumgebung mit zuverlässiger Qualität.
7131.15 € - 8164.65 €
Spezifikation
Hertz 50/60 Hz
Kammermaterial Edelstahl
Kapazität (metrisch) 150 l
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke CO2-Sensortechnologie Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke CO2-Sensortechnologie Preis Menge & Verfügbarkeit  
15650667 Zubehör anzeigen Fisherbrand™
Infrarot 8164.65 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nicht verfügbar
Zum Warenkorb hinzufügen
15660667 Zubehör anzeigen Fisherbrand™
Wärmeleitfähigkeit 7131.15 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nicht verfügbar
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Effiziente Hochleistungsheizer umgeben die Kammer und sorgen für eine gleichmäßige Temperaturverteilung
  • Ein sanftes, ventilatorgestütztes Luftströmungsmuster sorgt für eine gleichmäßige Verteilung von Temperatur, CO2 und Feuchtigkeit
  • Der 90 °C-Dekontaminationszyklus vereinfacht die Reinigung, da kein Autoklav und keine toxischen Chemikalien erforderlich sind
  • Der Zyklus beseitigt die Schwankungen bei der Desinfektion und hat sich als wirksam gegen eine breite Palette von Kontaminanten einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Pilzsporen und Mykoplasmen erwiesen
  • Die CO2-Sensoren sind für eine präzise Steuerung direkt in der Kammer positioniert. Angebotene CO2-Sensortechnologien:  
    • Wärmeleitfähigkeit (TC) für präzise Überwachung und zuverlässig lange Lebensdauer
    • Infrarot (IR) für den unabhängigen Betrieb von präzisen, fernüberwachten Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
50/60 Hz
Edelstahl
150 l