Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzkühler/-heizer, 230 V, 50 Hz
Im Hinblick auf hohe Leistung, kleine Stellfläche und leisen Betrieb entwickelt.
Marke: Fisherbrand™
Beschreibung
- Gesamter Heiz- und Kühlbereich -10 bis +80 °C
- Kleines Reservoir sorgt für schnelle Temperaturansprechzeiten
- Geringer Platzbedarf
- Leiser Betrieb
Spezifikation
2.8 l | |
Druck und Saugen | |
2,0 kW | |
21 l/min (805 mbar) | |
Ja | |
29.9 kg | |
50 Hz |
Bei +20 °C | |
-10 C bis +80 C | |
500LCSU | |
±0,1 °C | |
419.1 x 228.6 x 635 mm | |
230 V |