Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzthermostate für Heizbäder: Modell 6200 H7
Artikelnummer. 11306681 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Frequenz unitSize
11306681 230 V 50 Hz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11306681
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zuverlässige Heizgeräte mit hoher Wattleistung sorgen durch schnelles Aufheizen der Flüssigkeit dafür, dass die Flüssigkeit für Ihre Anwendung geeignet ist.
Der Standardschaltkreis für die Übertemperaturabschaltung ist benutzerdefiniert, um sicherzustellen, dass die Anwendungstemperaturen die Sollwertparameter nicht überschreiten
  • Abschaltung bei hohen Temperaturen und niedrigem Wasserstand
  • Die kompakte Standfläche nutzt die Arbeitsfläche maximal
  • Enthält Armaturen zur externen Umwälzung mit 8 mm- und 12 mm-Anschlüssen sowie Versorgungs- und Rückhalteklammern
  • Bei allen Heizbädern ist eine Abdeckung für den Arbeitsbereich im Lieferumfang enthalten
  • Hochwertige Edelstahlbäder
  • Alle Badabflüsse befinden sich auf der Vorderseite des Geräts und enthalten ein integriertes Ventil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5,1 bis 6,5 l
Pumpentyp Kraft und Absaugung
Temperaturbereich 10 bis 200 °C
Länge (metrisch) 363,2 mm
Breite (metrisch) 215,9 mm
Höhe (metrisch) 414 mm
Gewicht (metrisch) 10,9 kg
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz