Learn More
Isothipendylhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30462243
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30462243 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462243 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1009.00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isothipendyl Hydrochloride
CAS 1225-60-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Isothipendyl Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H19 N3 S . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine, 10-[2-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), Andantol, Andanton, Isothipendyl hydrochloride, Isothipendyl monohydrochloride, NSC 169186, Nilergex, Theruhistin, Isothipendyl Hydrochloride, 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine, N,N,alpha-trimethyl-, monohydrochloride (9CI), 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine, N,N,alpha-trimethyl-, hydrochloride (1:1)
InChI-Formel InChI=1S/C16H19N3S.ClH/c1-12(18(2)3)11-19-13-7-4-5-8-14(13)20-15-9-6-10-17-16(15)19;/h4-10,12H,11H2,1-3H3;1H
Lösungstyp Neat
SMILES Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3cccnc13)N(C)C
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-1-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazin-10-ylpropan-2-amin;hydrochlorid
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 321.87
Menge 10 mg
Formelmasse 321.1066 g/mol