Learn More
Isovaleramid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312866
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11312866 5 g 5 Gramm
11322866 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312866 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09072.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 541-46-8 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-46-8
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.149
MDL-Nummer MFCD00014807
InChI-Schlüssel SANOUVWGPVYVAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovaleramide, butanamide, 3-methyl, 3-methylbutyramide, isovaleric amide, isopentanamide, beta-methylbutyramide, isovaleric acid amide, unii-9cp4kb634m, isovaleramide usan, .beta.-methylbutyramide
PubChem CID 10930
IUPAC-Name 3-Methylbutanamid
SMILES CC(C)CC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isovaleramide
Schmelzpunkt 134°C to 138°C
Siedepunkt 232°C
Menge 5 g
Beilstein 1740789
Merck Index 14,5230
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) 98%