Learn More
Isowyosine, TRC
Artikelnummer. 30401869
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30401869 100 mg -
30397910 10 mg -
30396076 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30401869 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI918635100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 577773-09-2
Summenformel C14H17N5O5
Molekulargewicht (g/mol) 335.32
Synonym 3-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-6,7-dimethyl-3H-imidazo[1,2-a]purin-9(4H)-one, 3,4-Dihydro-6,7-dimethyl-3-beta-D-ribofuranosyl-9H-imidazo[1,2-a]purin-9-one, imG2
IUPAC-Name 3-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6,7-dimethyl-4H-imidazo[1,2-a]purin-9-one
SMILES Cc1nc2Nc3c(ncn3[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O)C(=O)n2c1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isowyosine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H17N5O5/c1-5-6(2)19-12(23)8-11(17-14(19)16-5)18(4-15-8)13-10(22)9(21)7(3-20)24-13/h4,7,9-10,13,20-22H,3H2,1-2H3,(H,16,17)/t7-,9-,10-,13-/m1/s1
Formelmasse 335.123