Learn More
Isoxazol-5-amin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isoxazol-5-amine |
| CAS | 14678-05-8 |
| Summenformel | C3H4N2O |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H4N2O/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,4H2 |
| SMILES | NC1=CC=NO1 |
| IUPAC-Name | Isoxazol-5-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 84.08 |
| Formelmasse | 84.0324 |