Learn More
Isoxazol-5-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021417
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
21169-71-1
C4H3NO3
113.072
MFCD00156151
MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
isoxazole-5-carboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyisoxazole, pubchem8643, isoxazole-5-carboxylic, 5-carboxy-1,2-oxazole, isoxazole 5-carboxylic acid, ksc207s2h
2060599
1,2-Oxazol-5-Carbonsäure
C1=C(ON=C1)C(=O)O
21169-71-1
C4H3NO3
113.072
MFCD00156151
MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
isoxazole-5-carboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyisoxazole, pubchem8643, isoxazole-5-carboxylic, 5-carboxy-1,2-oxazole, isoxazole 5-carboxylic acid, ksc207s2h
2060599
1,2-Oxazol-5-Carbonsäure
C1=C(ON=C1)C(=O)O
Reaction conditions were found to allow the exclusive formation of isoxazole-5-carboxylic acid derivatives by conjugate addition, in acidic medium, of hydroxylamine to β-alkoxyvinyl trichloromethyl ketone in synthesis and reactivity of isoxazoles. Isoxazole-5-carboxylic acid participates in the Synthesis and evaluation of acylguanidine FXa inhibitors. 1, 1, 1-trichloro-4-methoxy-3-penten-2-one postulated in the preparation of isoxazole-5-carboxylic acid from trichloroacetyl chloride, ethyl vinyl ether and hydroxylamine is developed in a fully saturated nitrogen atom theerefore there is no possibility of conjugation with 4- substituents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wurden Reaktionsbedingungen gefunden, die die ausschließliche Bildung von Isoxazol-5carbonsäure-Derivaten durch Konjugat-Zusatz in saurem Medium von Hydroxylamin zu β-Alkoxyvinyltrichlormethylketon bei der Synthese und Reaktivität von Isoxazolen ermöglichen. Isoxazol-5-carbonsäure beteiligt sich an der Synthese und Bewertung von Acylguanidin-FXa-Inhibitoren. 1,1,1-Trichlor-4-methoxy-3-penten-2-one aus der Vorbereitung von Isoxazol-5-carbonsäure aus Trichloroacetylchlorid, Ethylvinylether und Hydroxylamin wird in einem vollständig gesättigten Stickstoffatom entwickelt. Es besteht keine Möglichkeit der Konjugation mit 4-Substituenten.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Isoxazole-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 141°C to 144°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 113.07
Reinheit (%) 98%