Learn More
Isoxsuprin-d6-Hydrochlorid (3-Phenoxy-2-propyl-1,1,1,2,3,3,3-d6-amin) (Gemisch von Disastereomeren), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isoxsuprine propyl-d6 hydrochloride (mix of diastereomers) |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C18 D6 H17 N O3 . H Cl |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | (3-Phenoxy-2-propyl-1,1,1,2,3,3,3-d6-amine) (mixture of disastereomers), 4-Hydroxy-α-[1-[(1-methyl-2-phenoxyethyl)amino]ethyl]benzenemethanol Hydrochloride-D6, p-Hydroxy-α-[1-[(1-methyl-2-phenoxyethyl)amino]ethyl]benzyl Alcohol Hydrochloride, p-Hydroxy-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)norephedrine Hydrochloride-D6, 1-(p-Hydroxyphenyl)-2-(1'-methyl-2'-phenoxy)ethylaminopropanol-1 Hydrochloride-D6, Dilavase-D6, Divadilan-D6, Duvadilan-D6, Duviculine-D6, Isolait-D6, Isoxsuprine Hydrochloride-D6, Navilox-D6, Suprilent-D6, Suprox SR-D6, Tidilan-D6, Vadosilan-D6, Vasodilan-D6, Vasoplex-D6 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(12-22-17-6-4-3-5-7-17)19-14(2)18(21)15-8-10-16(20)11-9-15;/h3-11,13-14,18-21H,12H2,1-2H3;1H/i1D3,12D2,13D; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])(NC(C)C(O)c1ccc(O)cc1)C([2H])([2H])Oc2ccccc2 |
| IUPAC-Name | 4-[1-Hydroxy-2-[[1,2,2,2-tetradeuterio-1-[dideuterio(phenoxy)methyl]ethyl]amino]propyl]phenol;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 343.88 |
| Formelmasse | 343.1821 |
| Mehr anzeigen |