Learn More
ISYNA1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA552487
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15710441
  • 534.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: SVLVDFLIGS GLKTMSIVSY NHLGNNDGEN LSAPLQFRSK EVSKSNVVDD MVQSNPVLYT PGEEPDHCVV IKYVPYVGDS KRALDEYTSE LMLGGTNTLV LHNTCEDSLL AAPIMLDLA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 95%.
ISYNA1 Polyclonal antibody specifically detects ISYNA1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ISYNA1
Polyclonal
Unconjugated
ISYNA1
1300017C10Rik; AU018670; hINO1; Ino1; INOS; Inositol-3-phosphate synthase 1; IPS; IPS 1; IPS-1; Isyna1; MGC133800 protein; MI-1-P synthase; MIP synthase; Myo-inositol 1-phosphate synthase; Myo-inositol 1-phosphate synthase A1; myo-inositol-1-phosphate synthase; testis secretory sperm-binding protein Li 200a
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51477
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.11 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9NPH2
ISYNA1
Recombinant protein corresponding to Human ISYNA1