Learn More
ITFG1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA554067
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15752001
  • 516.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: VSFKNHSALI TSVVPGDYDG DSQMDVLLTY LPKNYAKSEL GAVIFWGQNQ TLDPNNMTIL NRTFQDEPLI MDFNGDLIPD IFGITNESNQ PQILLGGNLS WHPALTTTSK MRIPHSHAFI DLTEDFTA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 87%, Rat - 86%.
ITFG1 Polyclonal antibody specifically detects ITFG1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ITFG1
Polyclonal
Unconjugated
Itfg1
2310047C21Rik; AI314457; CDA08; CDA08-like protein; D8Wsu49e; hypothetical protein CDA08; integrin alpha FG-GAP repeat containing 1; integrin-alpha FG-GAP repeat-containing protein 1; ITFG1; Linkin; LNKN-1; Protein TIP; T-cell immunomodulatory protein; TIP
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
81533
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.4 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8TB96
Itfg1
Recombinant protein corresponding to Human ITFG1