Learn More
ITFG2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA558485
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15756361
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: KVLDASGHHE TLIGEEQRPV FKQHIPANTK VMLISDIDGD GCRELVVGYT DRVVRAFRWE ELGEGPEHLT GQLVSLKKWM LEGQVDSLSV TLGPL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 94%, Rat - 93%.
ITFG2 Polyclonal antibody specifically detects ITFG2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
ITFG2
Polyclonal
Unconjugated
ITFG2
2700050P07Rik; AI646725; integrin alpha FG-GAP repeat containing 2; integrin-alpha FG-GAP repeat-containing protein 2; integrin-alpha FG-GAP repeat-containing protein 2; KICSTOR complex protein ITFG2; ITFG2; KICSTOR complex protein ITFG2; MDS028; RGD1311944
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55846
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q969R8
ITFG2
Recombinant protein corresponding to Human ITFG2