Learn More
ITLN2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA552324
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15790271
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: TCAFSFSSLP RSCKEIKERC HSAGDGLYFL RTKNGVVY Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 68%, Rat - 63%.
ITLN2 Polyclonal antibody specifically detects ITLN2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
ITLN2
Polyclonal
Unconjugated
ITLN2
Endothelial lectin HL-2; HL2; HL-2; intelectin 2; intelectin-2; ITLN2; UNQ2789/PRO7179
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
142683
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
Lot-Specific
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8WWU7
ITLN2
Recombinant protein corresponding to Human ITLN2