Learn More
ITPKA Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA559185
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15707051
  • 497.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: DGSCSTDFKT TRSREQVLRV FEEFVQGDEE VLRRYLNRLQ QIRDTLEVSE FFRRHEV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 91%, Rat - 89%.
ITPKA Polyclonal antibody specifically detects ITPKA in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ITPKA
Polyclonal
Unconjugated
ITPKA
EC 2.7.1.127; inositol 1,4,5-triphosphate 3-kinase; inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase A; inositol 145-triphosphate 3-kinase; inositol-trisphosphate 3-kinase A; insP 3-kinase A; IP3 3 kinase A; IP3 3-kinase A; IP3-3KA; IP3K A; IP3KA; IP3-kinase A; ITPKA
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
228550, 3706
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P23677, Q8R071
ITPKA
Recombinant protein corresponding to Human ITPKA
100 μL
Primary
Human, Mouse